2-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrNO Punto di ebollizione: 62 - 64 °C (0,5 -rr) Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 107°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001995 CAS Number: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |