Stampa…
2-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3243-25G B3243-5G
TCIAB3243-25GEA 139 EUR
TCIAB3243-25G TCIAB3243-5G
2-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: 38 °C
Densità: 1,388 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00013522
CAS Number: 698-00-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b99c392edf83bb5b3b32b25c9021e2cc4dec8e0&vid=3b99c392edf83bb5b3b32b25c9021e2cc4dec8e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %