Stampa…
(±)-2-Bromovaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0667-25G B0667-500G
TCIAB0667-25GEA 29 EUR
TCIAB0667-25G TCIAB0667-500G
(±)-2-Bromovaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Bromovaleric acid
Formula: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
Punto di ebollizione: 136°C
Punto di fusione: 38…39 °C
Densità: 1,475 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004217
CAS Number: 584-93-0
EINECS: 209-546-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&vid=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %