Stampa…

11-Bromoundecanoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid

B0389-25G B0389-500G B0389-100G
TCIAB0389-25GEA 40 EUR
TCIAB0389-25G TCIAB0389-500G TCIAB0389-100G
11-Bromoundecanoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
11-Bromoundecanoic acid
Formula: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Peso molecolare: 265,19 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: 48…49 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002732
CAS Number: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7238cd6fde65b454bf44b0e59ba2f8ee6f62d4e&vid=f7238cd6fde65b454bf44b0e59ba2f8ee6f62d4e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR