2-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
B1238-25G
B1238-250G
TCIAB1238-25GEA
64
EUR
TCIAB1238-25G
TCIAB1238-250G
2-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₄BrClO Peso molecolare: 219,46 g/mol Punto di ebollizione: 245°C Punto di fusione: 11 °C Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000655 CAS Number: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |