Stampa…
ω-Bromoacetofenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
B0535-100G B0535-25G
TCIAB0535-100GEA 137 EUR
TCIAB0535-100G TCIAB0535-25G
ω-Bromoacetofenone ≥98.0% (by GC)
ω-Bromoacetofenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Peso molecolare: 199.05 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: 50
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000195
CAS Number: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,01402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&vid=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency