Stampa…

2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B2197-25G B2197-5G
TCIAB2197-25GEA 157 EUR
TCIAB2197-25G TCIAB2197-5G
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Peso molecolare: 240,91 g/mol
Punto di ebollizione: 273°C
Punto di fusione: 77…78 °C
MDL Number: MFCD00040936
CAS Number: 697-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&vid=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR