Stampa…
Cesio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2202-25G C2202-100G
TCIAC2202-25GEA 50 EUR
TCIAC2202-25G TCIAC2202-100G
Cesio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cesio bromuro
Formula: BrCs
Punto di ebollizione: 1300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 636°C
Densità: 4,46 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010954
CAS Number: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,02009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&vid=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %