Stampa…
4,5-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2272-25G D2272-5G
TCIAD2272-25GEA 154 EUR
TCIAD2272-25G TCIAD2272-5G
4,5-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4,5-Dibromo-o-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di ebollizione: 278°C
MDL Number: MFCD00082743
CAS Number: 24932-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&vid=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C