Stampa…
Potassio tetraidroborato ≥98.0% (V)
Fornitore: TCI
Pericolo
P1681-100G P1681-25G
TCIAP1681-100GEA 72 EUR
TCIAP1681-100G TCIAP1681-25G
Potassio tetraidroborato ≥98.0% (V)
Potassio tetraidroborato
Formula: H₄BK
Punto di fusione: 500 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011396
CAS Number: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,07616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&vid=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 98.0 %
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %