Stampa…
Titolatori, Karl Fischer, coulometrici, TitroLine® 7500 KF Trace
Fornitore: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800
661-0141EA 7000 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290
Titolatori, Karl Fischer, coulometrici, TitroLine® 7500 KF Trace
Titolatori
Strumenti estremamente compatti e semplici da usare, ideali per determinazione coulometrica dell'acqua a norma Karl Fischer in contenuti ridotti di acqua e determinazione dell'indice di bromo. Ideali per quantità ridotte di campioni liquidi o gassosi e utilizzabili per il controllo di qualità in industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche e alimentari.
  • Display a colori ad elevata visibilità con curva di titolazione in linea
  • Metodi standard per varie applicazioni (ad esempio valore bianco)
  • Con tre porte USB e due porte RS232 per espansione e collegamento di dispositivi
  • Memorizzazione dei risultati in PDF e CSV
  • Modulo 2 e 4 completo di pompa per solventi
Informazioni per l'ordine: tutte le unità vengono fornite con tastiera, asta di supporto TZ 1748 e morsetto di ritegno TZ 1749, alimentatore, elettrodo KF 1150 e KF, kit di base TZ 1789 con setaccio molecolare, lana di vetro e kit di siringhe con aghi.
Il Modulo 1 comprende inoltre: agitatore magnetico TM 235, recipiente di titolazione TZ 1751 ed elettrodo per generatore TZ 1752 senza diaframma.
Il Modulo 2 comprende inoltre: stativo di titolazione KF (pompa e agitatore) TM 235 KF con flacone per scarti (incolore, da 1 l), solvente (flacone da 1 l color ambra) e flacone di umidificazione (100 ml) con provette, recipiente di titolazione TZ 1754 ed elettrodo per generatore TZ 1752 senza diaframma.
Il Modulo 3 comprende inoltre: agitatore magnetico TM 235, recipiente di titolazione TZ 1751 ed elettrodo per generatore TZ 1753 con diaframma.
Il Modulo 4 comprende inoltre: stativo di titolazione KF (pompa e agitatore) TM 235 KF con flacone per scarti (incolore, da 1 l), solvente (flacone color ambra da 1 l) e flacone di umidificazione (100 ml) con provette, recipiente di titolazione TZ 1754 ed elettrodo per generatore TZ 1753 con diaframma.