Stampa…
Titolatori, Karl Fischer, volumetrici, TitroLine® 7500 KF
Fornitore: SI Analytics
285220810 285220820 285220830
661-0138EA 7410 EUR
661-0138 661-0139 661-0140
Titolatori, Karl Fischer, volumetrici, TitroLine® 7500 KF
Titolatori
Titolatore volumetrico TitroLine® 7500 KF per un'ampia gamma di utilizzi. Applicazioni: volumetria KF, titolazioni Dead-Stop (SO₂, indice di bromo), operazioni di dosaggio e preparazione di soluzioni. Ideale per analisi KF nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari e degli oli minerali.
  • Rapidi, semplici e precisi
  • Con metodi pronti all'uso per varie applicazioni (ad esempio determinazione del titolo, valore bianco)
  • Display a colori ad alta visibilità con curva di titolazione in linea, osservabile a distanza e lateralmente
  • Memorizzazione dei risultati tramite porta USB (formato PDF e CSV)
  • Con moduli intercambiabili intelligenti (5, 10, 20 ml)
Informazioni per l'ordine: fornito con modulo intercambiabile WA 05, 10 o 20, stativo di titolazione TM 235 KF con agitatore e pompa integrati (compl. di tutti i flaconi e tubi), vaso di titolazione TZ 1770, doppio microelettrodo al platino KF 1100, kit di base (composto da setaccio molecolare, aghi con siringhe e lana di vetro) e alimentazione 100 - 240 V.