Stampa…
Occhiali protettivi, Adaptec™
Fornitore: Honeywell Safety
1030749HS 1030759HS 1030739HS
DALL1030749HSEA 23.9 EUR
DALL1030749HS DALL1030759HS DALL1030739HS
Occhiali protettivi, Adaptec™
Occhiali
Stylish single lens safety glasses with vented, cushioned frame and PC lens.
  • Il ponte nasale a tre posizioni è facile da regolare e consente di mantenere gli occhi al centro della lente
  • Naselli autoregolanti
  • L'angolazione regolabile delle lenti riduce l'appannamento; ciascuna cerniera delle stanghette può essere regolata in sette posizioni
  • La microregolazione delle stanghette consente ai lavoratori di registrare la tensione delle aste senza dover rimuovere gli occhiali
  • Il rivestimento 4A+ su entrambi i lati delle lenti assicura eccellenti proprietà