Stampa…
Sensori di conducibilità
Fornitore: KNICK
ZU6985 SE204 SE202
663-2111EA 1110 EUR
663-2111 665-0297 665-0295
Sensori di conducibilità
Elettrodi Conduttimetri
SE 202: sensore a 2 elettrodi con sonda di temperatura integrata (NTC 30 kOhm) e cella a flusso.
SE 204: sensore a 4 elettrodi con sonda di temperatura integrata (NTC 30 kOhm).
SE 615 MS: sensore digitale a 2 elettrodi con sonda di temperatura integrata (NTC 30 kOhm) e collegamento Memosens (con adattatore ZU0939).
ZU 6985: sensore a 4 elettrodi con sonda di temperatura Pt 1000 a reazione rapida e tubo KPG®.