VacuuCenter BVC basic è progettato per il collegamento a una sorgente di vuoto esterna esistente, quale una pompa a membrana o una rete del vuoto (ad es. VACUU LAN®) e non richiede alimentazione elettrica. Il controller del vuoto, meccanico e chimicamente resistente, garantisce sempre un vuoto operativo ottimale; si apre solo quando necessario, limitando in tal modo il carico di gas sulla sorgente del vuoto. Evaporazione minima del liquido raccolto. La tubazione di ingresso integrata nella testa del flacone riduce la formazione di aerosol e schiuma e garantisce la lunga durata del filtro idrofobico protettivo. Il sistema di aspirazione è disponibile nella versione BVC basic con flacone in PP da 4 l o nella versione BVC basic G con flacone in vetro borosilicato rivestito da 2 l.
- Regolatore meccanico del vuoto per assicurare un vuoto operativo ottimale e ridurre al minimo il carico di vapore sulla rete del vuoto
- Base stabile e funzionamento senza corrente per la massima comodità
- Flacone di raccolta autoclavabile progettato per ridurre la formazione di aerosol e schiuma
- Set manicotto di aspirazione VacuuHandControl (VHC) con tubo di aspirazione flow-through; nessuna contaminazione del manico da parte del terreno aspirato e filtro idrofobico sterilizzabile da 0,2 µm. Rischi di contaminazione del sistema di pompaggio per vuoto notevolmente ridotti
Informazioni per l'ordine: Two-year warranty for manufacturing defects.
Informazioni per l'ordine: sistema di aspirazione del fluido completo per sorgente di vuoto esistente, con controllo automatico del vuoto, ugello per tubo flessibile DN 6/10 mm per il collegamento alla fornitura del vuoto, set manicotto di aspirazione VacuuHandControl VHC, flacone di raccolta, filtro protettivo e manuale.