n-Pentano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Punto di ebollizione: 35…36 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –130 °C Densità: 0,63 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS Number: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Solubility | 0.04 g/L (25 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.15 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 570 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.358 |
Explosion Limit | 1.4 - 8%(V) |
Density | 0.63 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 285 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |