Stampa…
Toluene ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00849.2500 1.00849.1000
1.00849.2500EA 183 EUR
1.00849.2500 1.00849.1000
Toluene ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Toluene
Formula: C₆H₅CH₃
Punto di ebollizione: 110,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.03%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis