Metanolo, SupraSolv® GC_MS
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol metilico, Alcol denaturato
MQ100
Formula:
CH₃OH Peso molecolare: 32.04 g/mol Punto di ebollizione: 64.6 Punto di fusione: –98 °C Densità: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Boiling Point | 64.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 6.3 |
Water absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |