1-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 6086-21-1
Molecular Formula: C3H5N3
Formula Weight: 83.10
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4705
Melting Point: 16°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 106245
MDL No.: MFCD01076192
Formula:
C₃H₅N₃ Punto di ebollizione: 177…178 °C Punto di fusione: 16 °C Densità: 1,10 Flash Pt: 81 °C (177 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01076192 CAS Number: 6086-21-1 |