Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5-ether
44500.03 44500.06
44500.03EA 109 EUR
44500.03 44500.06
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Purity: 98% CAS No.: 75507-25-4 Molecular Formula: C11H22O6 Formula Weight: 250.29 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.175 Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 135°/1.5mm Beilstein Reference: 3589706 MDL No.: MFCD00192215
Formula: C₁₁H₂₂O₆
Peso molecolare: 250,29 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (1,5 mmHg)
Densità: 1,175
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192215
CAS Number: 75507-25-4
EINECS: 278-222-4