Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
44477.01 44477.03
44477.01EA 61.7 EUR
44477.01 44477.03
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Purity: 97% CAS No.: 70069-04-4 Molecular Formula: C13H27O7 Formula Weight: 294.35 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.174 Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 150°/0.5mm Beilstein Reference: 4313301 MDL No.: MFCD00188046
Formula: C₁₃H₂₆O₇
Peso molecolare: 294,35 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (0,5 mmHg)
Densità: 1,174
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00188046
CAS Number: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3