Coumalic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 500-05-0
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 208° dec.
Boiling Point: 218°/120mm
Merck Reference: 14,2557
MDL No.: MFCD00006644
Formula:
C₆H₄O₄ Punto di ebollizione: 218 °C (120 mmHg) Punto di fusione: ∼ 208 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006644 CAS Number: 500-05-0 EINECS: 207-899-0 Merck Index: 14,2557 |