Stampa…
Methyl coumalate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
B25330.04 B25330.09
B25330.04EA 51.4 EUR
B25330.04 B25330.09
Methyl coumalate ≥98%
Methyl coumalate
Purity: 98% CAS No.: 6018-41-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 178-180°/60mm Merck Reference: 14,2557 MDL No.: MFCD00010120
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C (60 mmHg)
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010120
CAS Number: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1
Merck Index: 14,2557