Stampa…
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
134900050 134900250
ACRO134900050EA 35.6 EUR
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₃NO
Punto di fusione: 114…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044816
CAS Number: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %