2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 39643-31-7
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 96-98°/1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047467
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 96…98 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 44…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047467 CAS Number: 39643-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |