Stampa…
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24712.09 B24712.18
B24712.09EA 40 EUR
B24712.09 B24712.18
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Purity: 97% CAS No.: 4075-58-5 Molecular Formula: C8H8O3S Formula Weight: 184.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5505 Boiling Point: 102-110°/0.8mm Beilstein Reference: 5651 MDL No.: MFCD00015538
Formula: C₈H₈O₃S
Punto di ebollizione: 102…110 °C (0,8 mmHg)
Densità: 1,250
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015538
CAS Number: 4075-58-5
EINECS: 223-793-7