Stampa…
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 46.9 EUR
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di fusione: –85 °C
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078428
CAS Number: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine