N-Boc-L-prolinol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066232 CAS Number: 69610-40-8 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -46° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |