2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 13925-07-0
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 182°
MDL No.: MFCD00047392
Formula:
C₈H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 182 °C Densità: 0,96 Flash Pt: 66 °C (151 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047392 CAS Number: 27043-05-6 EINECS: 237-694-1 |