Stampa…
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
277520025 277520100
ACRO277520025EA 55 EUR
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers)
Formula: C₂₀H₃₆O₆
Punto di ebollizione: 181…183 °C
Punto di fusione: 47…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005099
CAS Number: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %