Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 16069-36-6
Molecular Formula: C20H36O6
Formula Weight: 372.50
Flash Point:
Formula:
C₂₀H₃₆O₆ Punto di fusione: 46…53 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005099 CAS Number: 16069-36-6 EINECS: 240-216-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2602 |