Sulphur trioxide pyridine complex per sintesi
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₅H₅NO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012437 CAS Number: 26412-87-3 EINECS: 247-683-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 155 - 165 °C |
Molar Mass | 159.16 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
pH | (H2O) acidic |
Ignition Point |