Stampa…
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 18-Nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine
A16138.03 A16138.06
A16138.03EA 88.4 EUR
A16138.03 A16138.06
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Purity: 99% CAS No.: 53408-96-1 Molecular Formula: C16H23NO8 Formula Weight: 357.35 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD00143207
Formula: C₁₆H₂₃NO₈
Peso molecolare: 357,35 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143207
CAS Number: 53408-96-1