Stampa…
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L10563.03 L10563.MD
L10563.03EA 110 EUR
L10563.03 L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
2-Acetyl-3-aminothiophene
Purity: 97% CAS No.: 31968-33-9 Molecular Formula: C6H7NOS Formula Weight: 141.19 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 120-125°/0.8mm MDL No.: MFCD00052585
Formula: C₆H₇NOS
Peso molecolare: 141,19 g/mol
Punto di ebollizione: 120…125 °C (0,8 mmHg)
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052585
CAS Number: 31968-33-9