5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L13588.06
L13588.14
L13588.06EA
67.2
EUR
L13588.06
L13588.14
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4066-41-5
Molecular Formula: C7H6O3S
Formula Weight: 170.19
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 128897
Formula:
C₇H₆O₃S Peso molecolare: 170,19 g/mol Punto di fusione: 208…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055512 CAS Number: 4066-41-5 |