Stampa…
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
A12765.02 A12765.88
A12765.02EA 36 EUR
A12765.02 A12765.88
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
2-Acetyl-5-cyanothiophene
Purity: 97% CAS No.: 88653-55-8 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 95-97°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052314
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Punto di ebollizione: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052314
CAS Number: 88653-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III