Stampa…
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
B24774.06 B24774.14
B24774.06EA 103 EUR
B24774.06 B24774.14
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 53937-02-3 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 194-198° MDL No.: MFCD04039771
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Punto di fusione: 194…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191783
CAS Number: 53937-02-3