Stampa…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
L09667.06 L09667.03
L09667.06EA 78.3 EUR
L09667.06 L09667.03
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥99%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Purity: 99% CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Melting Point: ca 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
Peso molecolare: 215,21 g/mol
Punto di fusione: ∼ 187 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044237
CAS Number: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6