4-(2-Pyridylazo)resorcinol ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
43629.03
43629.06
43629.03EA
34
EUR
43629.03
43629.06
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
CAS No.: 1141-59-9
Molecular Formula: C11H9N3O2
Formula Weight: 215.21
Physical Form: Powder
Melting Point: 187° dec.
Beilstein Reference: 184665
Formula:
C₁₁H₉N₃O₂ Peso molecolare: 215,21 g/mol Punto di fusione: 187 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044237 CAS Number: 1141-59-9 EINECS: 214-528-6 |