Stampa…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
418590010 418590050 418590250
ACRO418590010EA 27.6 EUR
ACRO418590010 ACRO418590050 ACRO418590250
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
Peso molecolare: 215,21 g/mol
Punto di fusione: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044237
CAS Number: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Visualizza i codici
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %