Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
TDMAT
Purity: 99.9%
CAS No.: 3275-24-9
Molecular Formula: C8H24N4Ti
Formula Weight: 224.19
Flash Point: -30°(-22°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow-brown
Boiling Point: 50°/0.5mm
UN No.: 3129
MDL No.: MFCD00014861
Formula:
C₈H₂₄N₄Ti Peso molecolare: 224,17 g/mol Punto di ebollizione: 50 °C (0,5 mmHg) Densità: 0,96 Flash Pt: –30 °C (–22 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014861 CAS Number: 3275-24-9 EINECS: 221-904-3 UN: 3129 ADR: 4.3,II |