Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 1795-31-9
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3P
Formula Weight: 298.54
Physical Form: Liquid
Density: 0.893
Refractive Index: 1.409
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 80°/8mm
MDL No.: MFCD00015588
Formula:
C₉H₂₇O₃PSi₃ Punto di ebollizione: 80 °C (8 mmHg) Densità: 0,893 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015588 CAS Number: 1795-31-9 |