4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 75091-99-5
Molecular Formula: C7H9F3O
Formula Weight: 166.14
Boiling Point: 67-68°/16mm
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00102145
Formula:
C₇H₉F₃O Punto di ebollizione: 67…68 °C (16 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00102145 CAS Number: 75091-99-5 UN: 1224 ADR: 3,III |