Stampa…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33423.MD H33423.03
H33423.MDEA 45.7 EUR
H33423.MD H33423.03
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 71…73 °C (12 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102125
CAS Number: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III