Stampa…

Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone

C1530-25G C1530-5G
TCIAC1530-25GEA 144 EUR
TCIAC1530-25G TCIAC1530-5G
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 152°C
MDL Number: MFCD00013285
CAS Number: 17159-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f0ad7a79543401c8d1b766d430a27ecd5ff52&vid=8a8f0ad7a79543401c8d1b766d430a27ecd5ff52&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR