Stampa…
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
379910010 379910050
ACRO379910010EA 32.1 EUR
ACRO379910010 ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 150…152 °C (40 mmHg)
Densità: 1,076 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013285
CAS Number: 17159-79-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %