Stampa…
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
367010100 367010500
ACRO367010100EA 138 EUR
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,1791 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C (,2 mmHg)
Densità: 1,109 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077699
CAS Number: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers