Stampa…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118330050 118330250 118331000
ACRO118330050EA 19.7 EUR
ACRO118330050 ACRO118330250 ACRO118331000
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 106 °C (11 mmHg)
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001631
CAS Number: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4795 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %