4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
Purity: 98%
CAS No.: 1478-61-1
Molecular Formula: C15H10F6O2
Formula Weight: 336.24
Melting Point: 158-162°
Boiling Point: 400°
MDL No.: MFCD00000439
Formula:
C₁₅H₁₀F₆O₂ Peso molecolare: 336,24 g/mol Punto di ebollizione: 400 °C Punto di fusione: 158…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000439 CAS Number: 1478-61-1 EINECS: 216-036-7 |