Stampa…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
310990010 310990050
ACRO310990010EA 51.2 EUR
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formula: C₁₅H₁₂F₆N₂
Peso molecolare: 334,2600 g/mol
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039146
CAS Number: 1095-78-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %